Key Documents
401668
Sigma-Aldrich
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
greener alternative
97%
Synonyme(s) :
Iron bis(tetrafluoroborate) hexahydrate, Iron(2+) ditetrafluoroborate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Fe(BF4)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystalline
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Fe++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Fe.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Clé InChI
NKQGOEGCKHXNEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Catalyst for greener reduction of aldehydes to alcohols under transfer hydrogenation conditions.
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges