Key Documents
327697
Sigma-Aldrich
Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
greener alternative
97%
Synonyme(s) :
Tetraphos-Li
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2PCH2CH2]3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
134-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CCP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C42H42P4/c1-7-19-37(20-8-1)44(38-21-9-2-10-22-38)34-31-43(32-35-45(39-23-11-3-12-24-39)40-25-13-4-14-26-40)33-36-46(41-27-15-5-16-28-41)42-29-17-6-18-30-42/h1-30H,31-36H2
Clé InChI
TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Ligand used in iron-catalyzed, greener reduction of aldehydes to alcohols under transfer hydrogenation conditions.
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable