395137
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
99%
Synonyme(s) :
2-Pyrrolyl trichloromethyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
72-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
Clé InChI
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane
- 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines
- 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3