Principaux documents
386634
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H10CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter