C73400
4-Methylbenzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
α-Chloro-p-xylene, p-Xylyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
4 °C (lit.)
Densité
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter