Principaux documents
380695
Sigma-Aldrich
Chlorodiisopropyloctylsilane
98%
Synonyme(s) :
Diisopropyloctylchlorosilane, Octyldiisopropylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7Si[CH(CH3)2]2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-16(15,13(2)3)14(4)5/h13-14H,6-12H2,1-5H3
Clé InChI
SALITQCKMBTLPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter