372102
4-Dodecylphenol, mixture of isomers
Synonyme(s) :
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
310-335 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
Clé InChI
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter