Key Documents
364096
Sigma-Aldrich
1-Aza-15-crown-5
97%
Synonyme(s) :
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro Beilstein :
971959
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
35-37 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1COCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H21NO4/c1-3-12-5-7-14-9-10-15-8-6-13-4-2-11-1/h11H,1-10H2
Clé InChI
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Moutusi Banerjee et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(28), 3451-3457 (2015-03-12)
Attachment of Li(+) ion on graphene surface to realize Li(+)-ion conductor is a real challenge because of the weak interaction between the ions and the functional groups of graphene oxide; although, a large number of theoretical results are already available