361127
4-Chloro-3-nitrophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
125-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Clé InChI
JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable