Key Documents
349046
Sigma-Aldrich
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
Clé InChI
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves