343668
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
3-Isopropylsalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
73-75 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6(2)7-4-3-5-8(9(7)11)10(12)13/h3-6,11H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
XGAYQDWZIPRBPF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable