341630
Chloro(pyridine)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III)
Synonyme(s) :
Chloro(pyridine)cobaloxime(III), NSC 175756
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
Clé InChI
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
Application
- Photocatalytic H2 generation from water under visible light
- Doetz benzannulation reaction
- Proton electroreduction reactions
- Radical heterocyclization reactions
- Preparation of Mannich base analogues
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable