Key Documents
334871
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-p-anisidine
98%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-4-methoxyaniline
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
135 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
81-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The kinetics of the reactions of picryl chloride with some substituted anilines. Part 6. 4-Substituted and 3, 4-disubstituted anilines.
Emokpae TA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 823-834 (1980)