333980
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
synthesis grade
Synonyme(s) :
Oxotitanium(2+) sulfate sulfuric acide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Qualité
synthesis grade
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges