330205
5-Chloro-1-methylimidazole
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cn1cncc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
Clé InChI
NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter