Key Documents
568279
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
40-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
Clé InChI
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup