Key Documents
325341
Sigma-Aldrich
Propargyl benzenesulfonate
96%
Synonyme(s) :
2-Propyn-1-yl benzenesulfonate, 2-Propynyl benzenesulfonate, Propargyl besylate, Propargyl phenylsulfonate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO3CH2C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.22
Numéro Beilstein :
1107228
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
Clé InChI
RAGBYXLIHQFIPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter