Principaux documents
318019
Sigma-Aldrich
Acetophenone-β,β,β-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Acetophenone-(methyl-d3)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5329 (lit.)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.00 °C - closed cup