306886
Ethyl 2-methylbutyrate
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
133 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup