306142
β-Alanine ethyl ester hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
67-70 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable