Principaux documents
297690
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4,6-difluorobenzenamine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
41-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Clé InChI
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup