290920
Ethyl pentafluoropropionate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.301 (lit.)
Point d'ébullition
75-76 °C (lit.)
Densité
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F5O2/c1-2-12-3(11)4(6,7)5(8,9)10/h2H2,1H3
Clé InChI
DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Application
- as pentafluoroethyl source in the direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5)
- in the synthesis of C-6 substituted fluoroalkenyl 2,4-dimethoxypyrimidine derivative
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup