290408
3,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
85 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Oc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Clé InChI
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup