290203
3,5-Difluorobenzonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
84-86 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Clé InChI
CQXZSEXZQVKCHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable