289744
Cerium(IV) oxide, dispersion
20 wt. % colloidal dispersion in 2.5% acetic acid, 30-50 nm avg. part. size
Forme
dispersion
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille moy. des particules
30-50 nm
pH
~2.7
Viscosité
10 cP(lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Clé InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.