282855
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
technical grade, 85%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
172-174 °C (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-4(5(2)7)6(3)8/h4H,1-3H3
Clé InChI
GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter