282413
2,3-Dimercapto-1-propanol tributyrate
97%
Synonyme(s) :
BAL tributyrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
156-160 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
thioester
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCC(CSC(=O)CCC)SC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O4S2/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
NHBKXEKEPDILRR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- in lipase inhibition assay during in vitro screening of medicinal plants as antidiabetics with glucosidase and lipase inhibitory activities
- in colorimetric microplate assay for lipase activity
- to analyze positional specificity of LipG (lipase-encoding gene) toward triacylglycerol by a simple continuous spectrophotometric method
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter