281883
Potassium trifluoroacetate
98%
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic acid potassium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
140-142 °C (lit.)
Densité
1.49 g/mL (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1