275204
3,3,3-Tris(4-chlorophenyl)propionitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
175-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CC#N)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H14Cl3N/c22-18-7-1-15(2-8-18)21(13-14-25,16-3-9-19(23)10-4-16)17-5-11-20(24)12-6-17/h1-12H,13H2
Clé InChI
SGXWKWVVMYKJNN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable