274100
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/34 mmHg (lit.)
Pf
−53-−51 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
Clé InChI
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup