272361
2,3-Diaminotoluene
97%
Synonyme(s) :
3-Methyl-o-phenylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
59-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(N)c1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Clé InChI
AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable