Key Documents
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
99%
Synonyme(s) :
3-sulfino-L-alanine
About This Item
Formule linéaire :
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
163 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
Clé InChI
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1