Principaux documents
269565
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butane-d8-diol
About This Item
Formule linéaire :
HOCD2(CD2)2CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4427 (lit.)
pb
230 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.108 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
WERYXYBDKMZEQL-SVYQBANQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
273.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
134.00 °C - closed cup