Key Documents
264288
Sigma-Aldrich
3′,4′-Difluoroacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4916 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Application
3′,4′-Difluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter