262501
5-Bromo-2-methyl-2-pentene
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-methyl-3-pentene, 2-Methyl-5-bromo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentenyl bromide, 5-Bromo-2-methyl-2-pentene, 5-Bromo-2-methylpent-2-ene, Homoprenyl bromide, Prenylmethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
152-154 °C (lit.)
Densité
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CCBr
InChI
1S/C6H11Br/c1-6(2)4-3-5-7/h4H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- geranlol-3-14C
- penifulvin A, a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup