260975
4-Bromocinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
262-264 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Catégories apparentées
Application
- (E)-β-bromo-4-bromostyrene
- 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline
- brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves