259764
p-Toluenesulfonic anhydride
97%
Synonyme(s) :
(4-Methylphenyl)sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic acid anhydride, 4-Methylbenzenesulfonic anhydride, 4-Methylphenylsulfonic anhydride, 4-Toluenesulfonic acid anhydride, Toluene-4-sulfonic acid ahnydride, p-Toluenesulfonic acid anhydride, p-Toluenesulfonyl anhydride, p-Tolylsulfonyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
121-127 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
tosylate
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14O5S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)20(15,16)19-21(17,18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges