253197
Dibenzo-24-crown-8
98%
Synonyme(s) :
2,3,14,15-Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosa-2,14-diene, 6,7,9,10,12,13,20,21,23,24,26,27-Dodecahydrodibenz[b,n]-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
103-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
Clé InChI
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable