251720
Pentaerythritol allyl ether
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
Allyl pentaerythritol, Pentaerythritol triallyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
70%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
Clé InChI
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup