249319
4-Amino-3-nitrophenol
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-nitroaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
150-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
Clé InChI
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3