722367
2-Amino-4-methoxyphenol
95%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-methoxyaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable