248517
4-Acetoxybenzoic acid
96%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
190-194 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable