241687
Hexacosane
99%
Synonyme(s) :
n-Hexacosane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
Clé InChI
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare sulfonated hexacosanes, which are used as phase-change materials in the latent heat thermal energy storage process.
- As a model n-alkane to study the solid-liquid equilibrium of binary mixtures in N,N-dimethylacetamide and N,N-dimethylformamide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane