235350
2-Benzylaniline
≥99%
Synonyme(s) :
2-Aminodiphenylmethane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
pb
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
49-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
Clé InChI
DWOBGCPUQNFAFB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup