233013
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
113-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
CC(Oc1cccc(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable