229962
Thallium(I) chloride
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Thallous chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 517 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thallium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
720 °C/1 atm (lit.)
Pf
430 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: insoluble(lit.)
Densité
7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges