226351
N-Hydroxymaleimide
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
1-Hydroxypyrrole-2,5-dione
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Hydroxymaleimide, 97%
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Addition Reactions
Pf
130-133 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
imide
maleimide
Chaîne SMILES
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
Clé InChI
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges