224340
2-Methylbenzofuran
96%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-benzofuran, 2-Methylbenzo[b]furan, 2-Methylcumarone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
Point d'ébullition
197-198 °C (lit.)
Densité
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup