214949
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in cyclohexane
Synonyme(s) :
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in cyclohexane
Densité
0.781 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Clé InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hydrogenation of ester modified hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) using cobalt catalyst.
- Synthesis of primary 6-OH alcohols by regioselective ring opening of 4,6-benzylidene acetals of hexopyranosides using triphenylcarbenium tetrafluoroborate as a catalyst.
- Conversion of an ester to alcohol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter