20021
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
≥98% (sum of isomers, GC), ≤10% 2-BHA basis (GC)
Synonyme(s) :
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (sum of isomers, GC)
Forme
solid
Composition
2-BHA, ≤10% GC
3-BHA, ≥90% GC
Impuretés
≤1% 4-hydroxyanisole
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
48-63 °C
Solubilité
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Clé InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Regulation of Smad signaling in mesenchymal stem cells: 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole disrupts the differentiation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells into brown adipocytes by modulating Smad signaling pathways, with potential implications for obesity and metabolic syndrome research (Wang et al., 2023).
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable